Läs mer
Invitrogen™ Amidinlatexpärlor, 4 % vikt/volym, 0,02μ m
Produktkod. 11584057
Kvantitet:
15 ml
Förpackningsstorlek:
15ml
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11584057
Brand: Invitrogen™ A37309
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Mikrosfärer (även kallade latexpärlor eller latexpartiklar) är sfäriska partiklar i det kolloidala storleksintervallet som bildas av en amorf polymer såsom polystyren.
Mikrosfärer (även kallade latexpärlor eller latexpartiklar) är sfäriska partiklar i det kolloidala storleksintervallet som bildas av en amorf polymer såsom polystyren. På grund av hur polystyrenkedjorna ordnar sig i pärlan är ytan mycket hydrofob till sin karaktär, vilket gör dessa idealiska material för adsorption av material som proteiner.
Denna positivt laddade hydrofoba amidinlatex är särskilt lämpad för framställning av latexmellanprodukter. Den enda funktionella ytgruppen som finns på partikeln är amidin, som inte är känslig för de aggregerande effekterna av flervärda katjoner. Dessa partiklar är känsliga för negativt laddade föroreningar eller multivalenta anjoner. Amidinlatexarna bör användas i miljöer med lågt till neutralt pH. Amidingruppen är en bas och med en pK∼ 10-11.
Mikrosfärer finns i många storlekar och ytfunktioner
  • 25 storlekar att välja mellan —0,02 mikron till 16 mikron
  • 20 olika ytor —för klar konjugering till praktiskt taget vilket material som helst
  • Ytaktivt fritt —ultrarent
  • Olika mängder —från milliliter till 500-liters mängder
Viktiga tillämpningar av mikrosfärer
  • Instrumentkalibrering (flödescytometri, mikroskopi, HTS, HCS)
  • Flödestestning (mikrofluidik, blodflöde, vattenflöde och luftflöde)
  • Cellbiologiska spårämnen (celldifferentiering och cellspårning)
  • Immunanalyser (agglutinationstester, ELISA , partikelfångnings- och kontrastreagenser)
Få mer information
Läs en teknisk översikt av mikrosfärer och ta reda på mer om högaktiva pärlor, superaktiva pärlor, specialpärlor och granska pärlkopplingsprotokoll på IDC Surfactant-free Latex Beads applikationssida.
Vi gör en skräddarsydd mikrosfärprodukt åt dig
Om du inte ser mikrosfären du letar efter i vår lagerförda lista, gör vi en skräddarsydd mikrosfär för dig. Vår anpassade konjugationstjänst är effektiv och konfidentiell, och vi garanterar kvaliteten på vårt arbete. Det är vi ISO 13485:2000 certifierad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 0.04w/v
Innehåll och lagring Förvara i kylskåp (2 °C till 8 °C).
Beskrivning Amidine Latex Beads, 15mL, 4% w/v Concentration, 0.02μm Particle Size, White, Suspension Form, De-ionized Water Medium, High Activity Latex Beads, Room Temperature, 2 to 8°C Storage Temperature, Ideal Materials for the Adsorption of Materials Such
Färg White
För användning med (applikation) Instrument Calibration (Flow Cytometry, Microscopy, HTS, HCS), Flow Testing (Microfluidics, Blood Flow, Water Flow, and Air Flow), Cell Biology Tracers (Cell Differentiation and Cell Tracing), Immunoassays (Agglutination Tests, ELISA, Particle Capture, and Contrast Reagents)
Material Polystyren
Produkttyp Latexpärlor
Formatera Suspension
Förpackning 1 Each
Parkeringsplats 537 A2/C(NH)NH2 (amidine group)
Partikeldensitet 1.055g/cm3 at 20°C
Produktlinje IDC
Kvantitet 15 ml
Brytningsindex 1.591 at 20°C
Frakt skick Rumstemperatur
Ytmodifiering Amidin
Volym (metrisk) 15 mL
Diameter (metrisk) medelvärde 0.02 μm
Diameter (metrisk) 0,02μ m