Läs mer
Thermo Scientific™ AminoLink™ Kopplingsharts
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ AminoLink Coupling Resin är tvärbunden 4% pärlformad agaros som har aktiverats med aldehydgrupper för att möjliggöra kovalent immobilisering av antikroppar och andra proteiner genom primära aminer.
Höjdpunkter:
AminoLink kopplingsharts– aldehydaktiverad tvärbunden 4% pärlförsedd agaros
Idealisk för antikroppar och andra proteiner– immobilisera molekyler via primära aminer (-NH 2 )
Flexibla kopplingsförhållanden– effektiv (> 85 %) koppling över ett brett område av pH (4 till 10) och buffertförhållanden (PBS eller annan icke-aminbuffert med eller utan organiskt lösningsmedel
Stabil, permanent immobilisering– kopplingsreaktion resulterar i en stabil, läckbeständig sekundär aminbindning mellan harts och ligand
Bättre än immobilisering till CNBr-aktiverad agaros– bindningen är mer stabil och oladdad, vilket resulterar i mindre ospecifik bindning vid affinitetsreningsprocedurer
Mångsidig och återanvändbar– beredd affinitetsharts är anpassningsbar till kolonn- och batchaffinitetstekniker och hartset är återanvändbart för typiska applikationer baserat på proteinbindande interaktioner
Innehåller:
Satsen innehåller förpackade AminoLink-kolonner, kopplingsbuffert, släckningsbuffert, tvättlösning, natriumcyanoborhydridlösning och kolonntillbehör
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara vid 4 °C. |
| Produktlinje | AminoLink |
| Kvantitet | 10 mL |
| Mål | Antikropp, proteiner genom primär amin |
| Typ | Harts |
| Stationär fas | Aldehyd |
| Formatera | Flaska |
| Kolumntyp | Affinitet, agaros-harts |