Läs mer
WTW™ Ammoniak- och ammoniumtestsatser
Produktkod. 10218800
Typ:
CombiCheck Sulfat (SO4) reagenstestsats
Combicheck Ammonium (NH4) reagenstestsats
Kalcium (Ca) reagenstestsats
Kyvett
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Paket med 50
Varje
Produktkod. 10218800
Brand: WTW™ 250426
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Testmaterial för AQA av fotometrisk rutin och vattenanalys för resultatsäkerhet på flera nivåer photoLab™ , pHotoFlex™ och testkit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Analyter Glyoxal-bis-hydroxianil
För användning med (applikation) För avloppsvatten, dricksvatten, havsvatten
För användning med (utrustning) För PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, spectroFlex, Photoflex fotometrar
Inkluderar Certifikat
Antal tester 100
Räckvidd 0,010 till 3 mg/L NH4-N, 0,000 till 0,730 mg/L NH3 ; (pH 8,5 vid 25 °C)
Tillräckligt för 100 tester
Testmetod Fotometrisk
Typ Kalcium (Ca) reagenstestsats
compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P311-Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: sodium hydroxide, 1-hydroxyethane-1,1-diphosphonic acid