Läs mer
WTW™ Ammoniak- och ammoniumtestsatser
Typ:
CombiCheck Sulfat (SO4) reagenstestsats
Combicheck Ammonium (NH4) reagenstestsats
Kalcium (Ca) reagenstestsats
Kyvett
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Paket med 50
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | För avloppsvatten, dricksvatten, havsvatten |
| För användning med (utrustning) | För PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spektralfotometrar |
| Inkluderar | Certifikat |
| Kvantitet | 25 st |
| Räckvidd | 2 till 150 mg/L NH4-N, 2,6 till 193 mg/L NH4+ |
| Testmetod | Fotometrisk |
| Typ | Kyvett |