Läs mer
Ammoniaklösning 20-22 %, Optima™ , för ultraspårelementanalys, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
250 ml
500 ml
1 l
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
500ml
Beskrivning
Ammoniaklösning 20-22%, Optima™ , för Ultra Trace Elemental Analysis
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Färglös |
| CAS | 1336-21-6 |
| Molekylformel | H5NO |
| MDL-nummer | 66650 |
| Ångtryck | 500 hPa 50 |
| Ångdensitet | 0.59 |
| pH | 13.6 |
| Kvantitet | 250 ml |
| Fysisk form | Vätska |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Ammonium hydroxide solution 20-22%, Optima for Ultra traces analysis
- Fara
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .