Läs mer
Ammoniaklösning 20-22 %, Optima™ , för ultraspårelementanalys, Fisher Chemical™
Produktkod. 11954131 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
250 ml
500 ml
1 l
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
500ml
Produktkod. 11954131
Brand: Fisher Chemical undefined
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ammoniaklösning 20-22%, Optima™ , för Ultra Trace Elemental Analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Färglös
Kvantitet 500 ml
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium hydroxide solution 20-22%, Optima for Ultra traces analysis
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.