Learn More
Palintest™ Ammoniaktestsatser
Click to view available options
Räckvidd:
0 till 1 mg/L
Unit Size:
Paket med 50
Specifications
Specifications
| Antal tester | 50 |
| Kvantitet | 50 st |
| Räckvidd | 0 till 1 mg/L |
| Tillräckligt för | 50 tester |
| Typ | Ammoniaktestsats |
Safety and Handling
Signal Word
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P330-Skölj munnen.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
- P405-Förvaras inlåst.
- MIXTURE LIST-Innehåller: sodium tartrate dihydrate, lithium hydroxide, salasilic acid, sodium nitroprusside, calcium hypochlo