Läs mer
Ammoniumacetat, Honeywell
Produktkod. p-7072206 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
Produktkod. 15615510
Brand: Honeywell Research Chemicals 43131150G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
≥99,99% spårmetallbas
  • Vi är din leverantör av högkvalitativa laboratorier och kemikalier för analytiska och kemilaboratorier:
    Lösningsmedel– ACS-specifik användning (HPLC), ACS allmän användning, lösningsmedel för histologi och reagenskvalitet för kemisk syntes och andra industriella tillämpningar.
    Oorganiska ämnen– Kemisk syntes och oorganisk kemi inklusive essentiella syror och baser, salter, metaller och grundämnen, och reagenser för kemiska reaktioner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 631-61-8
Molekylformel C2H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 77.083
MDL-nummer MFCD00013066
InChI-nyckel USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
PubChem CID 517165
ChEBI CHEBI:62947
IUPAC-namn azan;acetat
LEDER CC(=O)[O-].[NH4+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium acetate
Kvantitet 50 g
Linjär formel CH3CO2NH4
Beilstein 4186741
Formel vikt 77.08g/mol
Procent renhet ≥99.99% (trace metals basis)