Läs mer
Ammoniumbisulfat, Purum pa,≥ 98,0 % (T), Honeywell™
Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 kg
Förpackning:
Polyflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
Beskrivning
- Produkter med garantibevis och/eller lämpliga för den angivna analytiska tillämpningen.
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 350°C |
| Kemiskt namn eller material | Ammonium Bisulfate |
| Smältpunkt | 121°C to 145°C |
| CAS | 7803-63-6 |
| Färg | Färglös |
| pH | 1 (100g/L at 20°C) |
| Fysisk form | Kristallin |
| Kvantitet | 1 kg |
| Molekylformel | H5NO4S |
| Linjär formel | (NH4)HSO4 |
| Visa mer |