Läs mer
Ammoniumkarbonat, för analys, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10511272 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2.5kg
500g
Produktkod. 10511272
Brand: Thermo Scientific Acros 196651000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 506-87-6 | CH8N2O3 | 96.09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 506-87-6
Molekylformel CH8N2O3
Molekylvikt (g/mol) 96.09
MDL-nummer MFCD00010890
InChI-nyckel PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium carbonate, diammonium carbonate, carbonic acid, diammonium salt, ammonia sesquicarbonate, carbonic acid, ammonium salt, caswell no. 042, ammoniumcarbonat german, unii-pdp691cn28, carbonic acid, ammonium salt 1:2, ammoniumcarbonate
PubChem CID 517111
IUPAC-namn diazan;karbonat
LEDER C(=O)([O-])[O-].[NH4+].[NH4+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium carbonate
Smältpunkt 58.0°C
Namnnotering p.a.
Färg Vitt
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 100 g
Linjär formel (NH4)2CO3
Merck Index 15, 505
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble (320g/L at 20°C)
Formel vikt 96.09
Procent renhet ≥30.0% (NH3)
Kvalitet Analytisk
Förpackning Plastflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium carbonate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Carbonic acid, diammonium salt
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.