Läs mer
Ammonium Carbonate, Extra Pure, Powder, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10080030 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plastic keg
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
Produktkod. 10080030
Brand: Fisher Chemical A/3640/60
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 506-87-6
Molekylformel CH8N2O3
Molekylvikt (g/mol) 96.09
MDL-nummer 10890
InChI-nyckel PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn carbonic acid diamine
LEDER N.N.OC(O)=O
Specifikationer
Smältpunkt 58°C
Färg White
pH 9.4
Fysisk form Solid
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 96.09g/mol
Förpackning Plastic powder jar
Ångtryck 69 hPa at 20°C
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium carbonate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.