Läs mer
Ammoniumfluorid,≥ 98,0 % (F), Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15695740 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
50 g
Förpackning:
Polyflaska
Förpackningsstorlek:
50g
Produktkod. 15695740
Brand: Honeywell-Fluka 5248150G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Eluentadditiv för LC-MS
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium fluoride
Namnnotering Eluent additive for LC-MS
CAS 12125-01-8
Färg Färglös
pH ∼6 (at 20°C)
Fysisk form Fast
Kvantitet 50 g
Molekylformel FH4N
Linjär formel NH4F
MDL-nummer MFCD00011423
UN-nummer UN2505
InChI-nyckel LDDQLRUQCUTJBB-UHFFFAOYSA-N
LEDER N.F
IUPAC-namn aminhydrofluorid
Molekylvikt (g/mol) 37.04
Formel vikt 37.04g/mol
Procent renhet ≥98.0% (F)
Odör Odorless
Förpackning Polyflaska
Densitet ∽ 1.01g/cu.cm at 20°C
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium fluoride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H331-Giftigt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ammonium fluoride