Läs mer
Ammonium Hydroxide Solution, ≥99.99%, Honeywell™
Produktkod. p-7072087 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
Produktkod. 15684090
Brand: Honeywell Research Chemicals 338818100ML
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
28% NH3 in H2O,≥99.99% trace metals basis
  • We are your supplier of high-quality lab reagents and chemicals for analytical and chemistry laboratories:
    Solvents – ACS specific use (HPLC), ACS general use, solvents for histology, and reagent grade for chemical synthesis and other industrial applications.
    Inorganics – Chemical synthesis and inorganic chemistry including essential acids and bases, salts, metals and elements, and reagents for chemical reactions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1336-21-6
Molekylformel H5NO
Molekylvikt (g/mol) 35.05
MDL-nummer MFCD00066650
InChI-nyckel VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
IUPAC-namn azanium;hydroxide
LEDER N.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium hydroxide solution
Linjär formel NH4OH
UN-nummer UN2672
Beilstein 3587154
Densitet 0.9g/mL at 25°C, 0.9g/mL at 25°C
Kvantitet 100 mL
Explosionsgräns 0.27
Formel vikt 35.05g/mol
Procent renhet ≥99.99% (trace metals basis)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium hydroxide solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Ammonia, aqueous solution