Läs mer
Mettler Toledo™ Gaskänslig elektrodmembransats: Ammoniak
Handla allt Mettler Toledo Produkter
pH-intervall:
>1,1
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Beskrivning
Innehåller
Membran, elektrolytlösning, en identifieringsring (ID-ring) och en adapterhylsa som passar alla Mettler Toledo titreringsstativ
- Skaft: PPS
- Mätområde: 5 x 10-2 till 10 -6 mol/L
- Temperaturområde: 0° till 50 °C
- Optimalt pH-område:> 11
- Störningar: Flyktiga baser
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Ingold Ammonium ISE med 3 membran |
| Material | Membran: Okänd |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C till 50 °C |
| Typ | Ammoniakgaskänsligt elektrodmembransats |
| pH-intervall | >1,1 |
| Koncentration Mätområde | 5 x 10-2 till 10-6 mol/L |