Läs mer
Ammoniumperkloratlösning, reagenskvalitet,∼ 1 M in H2O , Honeywell™
Produktkod. 16666263 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
:
50 L
Produktkod. 16666263
Brand: Honeywell Research Chemicals 0991150L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kokpunkt >100 °C
Kemiskt namn eller material Ammonium perchlorate solution
Smältpunkt <0°C
CAS 7732-18-5
Färg Färglös
CAS Min % >80%
CAS Max % ≤ 90%
Kvantitet 50 L
Linjär formel NH4ClO4
Molekylvikt (g/mol) 117.49 g/mol
Kvalitet Reagens
Densitet 1.053 g/cm3 (20°C)