Läs mer
Ammoniumsulfat, ACS-reagenskvalitet, Scharlab
Produktkod. 11339843
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. 11339843
Brand: Scharlab AM04001000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används i analytisk kemi och vid tillverkning av alun.
  • Synonymer: Svavelsyradiammoniumsalt
  • Molekylformel: (NH4 ) 2SO4
  • Molar massa: 132,14 g/mol
  • CAS: 7783-20-2
  • EIN ECS nr.: 231-984-1
Specifikationer
Smältpunkt 280°C (decomposition)
CAS 7783-20-2
pH 4.5–6.0 (5%, water)
Kvantitet 1 kg
Molekylformel H8N2O4S
MDL-nummer MFCD00003391
Synonym ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
InChI-nyckel BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
LEDER N.N.OS(O)(=O)=O
IUPAC-namn svavelsyradiamin
Molekylvikt (g/mol) 132.13
PubChem CID 6097028
ChEBI CHEBI:62946
Formel vikt 132.14g/mol
Procent renhet 99% min (acidimetric)
Kvalitet ACS-reagens
Förlust vid torkning 0.1% max (105°C)
Rester efter antändning 0.005% max (as SO4)
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammoniumsulfat , pro analysi, ACS, ISO
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .