Läs mer
Ammoniumsulfat, Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 99 %, Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
1 kg
5 kg
4 x 5 kg
50 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
50kg
5kg
Paket med 4
Beskrivning
- Ledt branschen i över 65 år
- Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium Sulfate |
| Namnnotering | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
| Kvantitet | 1 kg |
| Linjär formel | (NH4)2SO4 |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vikt | 132.14g/mol |
| Procent renhet | ≥99% |
| Kvalitet | ACS/puriss. pa |
| Rester efter antändning | ≤0.005% (as SO4) |
| Densitet | 1.77g/mL at 25°C |