Läs mer
Ammoniumsulfat, Ultra Pure, 1 kg, MP Biomedicals
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Beskrivning
- Fe:<< 0,5 ppm
- Mg:<< 0,13 ppm
- Pb:<< 0,1 ppm
- Mn:<< 0,06 ppm
- Ca:<< 0,1 ppm
- Zn:<< 0,5 ppm
- Cu:<< 0,21 ppm
- OD (260nm) av en mättad lösning:<< 0,1
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium Sulfate, Ultra Pure |
| CAS | 7783-20-2 |
| Kvantitet | 1 kg |
| Molekylformel | H8N2O4S |
| MDL-nummer | MFCD00003391 |
| Synonym | ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate |
| InChI-nyckel | BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | N.N.OS(O)(=O)=O |
| IUPAC-namn | svavelsyradiamin |
| Molekylvikt (g/mol) | 132.13 |
| Visa mer |