Läs mer
Ammoniumsulfat, 99,8 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11400502 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. 11400502
Brand: MP Biomedicals 0219140901
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium sulphate
CAS 7783-20-2
Färg Vitt
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall 0.998
Molekylformel H8N2O4S
MDL-nummer MFCD00003391
Synonym ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
InChI-nyckel BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
LEDER N.N.OS(O)(=O)=O
IUPAC-namn diazanium;sulfat
Molekylvikt (g/mol) 132.13
PubChem CID 6097028
ChEBI CHEBI:62946
Formel vikt 132.1