Läs mer
Ammoniumsulfat, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Produktkod. 13553840 Handla allt J.T.Baker Produkter
:
1 kg
Produktkod. 13553840
Brand: JT Baker 0049.1000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Uppfyller ACS-specifikationer
Specifikationer
Smältpunkt 336°C to 339°C
CAS 7783-20-2
pH 5.0 to 6.0 (5% Solution at 25°C)
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall min. 99.0%
Molekylformel H8N2O4S
MDL-nummer MFCD00003391
Synonym Diammonium sulphate , Sulfuric acid diammonium salt
InChI-nyckel BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
LEDER N.N.OS(O)(=O)=O
IUPAC-namn svavelsyradiamin
Molekylvikt (g/mol) 132.13
Förpackning Plastflaska för fasta ämnen
Rester efter antändning max. 0.005%
Densitet 1.78 g/cm³ (20°C)