Läs mer
Ammoniumtioglykolat, 70 viktprocent lösning i vatten, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10268713 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
250 ml
1 l
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
Produktkod. 10268713
Brand: Thermo Scientific Acros 384682500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ammoniumtioglykolat, 68,0 till 72,0 %, C2H7NO2S, CAS-nummer-5421-46-5, 7732-18-5
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium thioglycolate
Färg Färglös
Namnnotering 70 wt.% solution in water
CAS 5421-46-5, 7732-18-5
Kokpunkt 115.0°C
Smältpunkt -20.0°C
Molekylformel C2H7NO2S
MDL-nummer MFCD00137451
Densitet 1.2200g/mL, 1.22
Synonym ammonium thioglycolate, ammonium mercaptoacetate, acetic acid, mercapto-, monoammonium salt, thiofaco a-50, ammonium thioglycollate, thioglycolic acid ammonium salt, usaf mo-2, unii-6p9e788vzz, thioglycollic acid, ammonium salt, ammonium 2-mercaptoacetate
Löslighetsinformation Solubility in water: completely soluble.
InChI-nyckel ZZTCCAPMZLDHFM-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(C(=O)[O-])S.[NH4+]
IUPAC-namn azanium;2-sulfanylacetat
Molekylvikt (g/mol) 109.143
PubChem CID 21534
Formel vikt 109.15
Procent renhet 68.0 to 72.0%
Identifiering ammonium: positive, mercaptane: positive
Förpackning Glasflaska
pH 5.8 to 6.4
Kvantitet 250 ml
Fysisk form Lösning
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium thioglycolate, 70 wt.% solution in water
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P405-Förvaras inlåst.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Ammonium thioglycolate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.