Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Amodiakindihydrokloriddihydrat
Produktkod. p-7077535 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 15314998
Brand: Thermo Scientific Chemicals 455200050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6398-98-7
Molekylformel 2HCl·2H2O
Molekylvikt (g/mol) 464.81
InChI-nyckel YVNAYSHNIILOJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym amodiaquin dihydrochloride dihydrate, amodiaquine hcl, amodiaquine hydrochloride, amodiaquine dihydrochloride dihydrate, unii-k6pw2s574l, 4-7-chloroquinolin-4-yl amino-2-diethylamino methyl phenol dihydrochloride dihydrate, amodiaquine hydrochloride usp, cam-aq 1
PubChem CID 64646
ChEBI CHEBI:50652
IUPAC-namn 4-[(7-klorkinolin-4-yl)amino]-2-(dietylaminometyl)fenol;dihydrat;dihydroklorid
LEDER CCN(CC)CC1=C(C=CC(=C1)NC2=C3C=CC(=CC3=NC=C2)Cl)O.O.O.Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amodiaquine dihydrochloride dihydrate
Smältpunkt 166.0°C to 172.0°C
Kokpunkt 478.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Kvantitet 5 g
Formel vikt 464.81
Procent renhet ≥97.5% (HPLC)
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Amodiaquine dihydrochloride dihydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.