Läs mer
Applied Biosystems™ AmpliTaq™ DNA-polymeras, LD (lågt DNA)
Produktkod. 10025674 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Inkluderar:
Buffer I
Buffert II
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10025674
Brand: Applied Biosystems™ undefined
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Innehåller 250 enheter av AmpliTaq DNA-polymeras, buffert II och MgCl2 -lösning.
Applied Biosystems AmpliTaq DNA-polymeras, LD (lågt DNA), är samma enzym som AmpliTaq DNA-polymeras, men renas ytterligare genom en proprietär separationsprocess för att säkerställa att kvarvarande bakteriella DNA-sekvenser reduceras avsevärt.
Detta mycket renade enzympreparat säkerställer att icke-mål, falskt positiva PCR-produkter effektivt kommer att minimeras vid amplifiering av bakteriesekvenser. Detta är särskilt användbart för PCR-förstärkningar med lågt antal kopior. Enzymet är kvalitetskontrolltestat för att verifiera att färre än 10 kopior av bakteriell 16S ribosomala RNA-gensekvenser är närvarande i en standardportion om 2,5 enheter.
AmpliTaq DNA Polymerase, LD, levereras med antingen 10X PCR-buffert I eller med 10X PCR-buffert II och MgCl 2- lösning.
Funktioner
  • Minimerar icke-specifika PCR-produkter vid amplifiering av bakteriella mål
  • Mycket renat enzym vilket gör det särskilt användbart för amplifieringar med lågt antal kopior
Anteckningar
  • Se användarmanualen eller bipacksedeln för begränsad etikettlicens och varumärkesinformation.
Beställningsinfo
Fraktsätt: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 5 U/μ l
Innehåll och lagring • AmpliTaq DNA-polymeras, LD (5 U/μ L), 25μ L
• 10X PCR-buffert II, 1,5 ml
• 25 mM MgCl 2- lösning, 1,5 mL
Förvara vid -15 °C till -30 °C.
Formatera Fristående enzym
GC-rik PCR-prestanda Hög
Polymeras AmpliTaq DNA-polymeras
Reaktionshastighet Standard
Exonukleasaktivitet 5' - 3'
Produkttyp DNA-polymeras
Renhet eller kvalitetsklass LD (lågt DNA)
Kvantitet 250 enheter
Frakt skick Torr is
För användning med (applikation) Standard PCR
Trohet (mot Taq) 1X
Hot Start Nej
Antal reaktioner 200 reaktioner
Hänga över 3'-A
Reaktionsformat Separata komponenter
Storlek (slutprodukt) 5 kb eller mindre
Utgångsmaterial DNA
Inkluderar Buffert II