Läs mer
Contec™ Amplitude™ Optiska våtservetter
BIOPHARMA
Produktkod. 17258730 Handla allt Contec Produkter
Mått (L x B):
230 mm x 230 mm (9 tum x 9 tum)
Produktkod. 17258730
Brand: Contec™ C699
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Optiska våtservetter tillverkade av 100 % ovävd cellulosa med långa stapelfibrer, icke-slipande ytstruktur, låga halter av extraherbara ämnen och endast måttlig partikelgenerering, absorberande och optisk kvalitet, designade för ömtålig rengöring och foder av ytor och brickor
  • Rekommenderas för ISO Klass 6-8 miljöer
  • Långa stapelfibrer skapar icke-nötande, absorberande torkduk
  • Nonwoven torkduk med låga halter av extraherbart material
  • Endast måttlig partikelgenerering
    • Idealisk för användning i kontrollerade miljöer
  • Speciellt utformad för ömtålig rengöring av optiska produkter och elektroniska komponenter i mikrominiatyr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Torka
Längd (engelska) 9 tum
Längd (metrisk) 23 cm
Bredd (engelska) 9 tum
Bredd (metrisk) 23 cm
Material Cellulosa
Mått (L x B) 230 mm x 230 mm (9 tum x 9 tum)
För användning med (applikation) Processverktyg och annan utrustning