Läs mer
Fisherbrand™ Analog MultiTube Vortexer
Produktkod. 15549004 Handla allt Fisherbrand Produkter
Spänning:
230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15549004
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Blanda upp till 50 prover samtidigt.
Vortexverkan skapas genom att hålla det övre brickan på fartyget säkert på plats medan bottenbrickan rör sig fritt i en definierad, 3,6 mm excentrisk bana.
  • Kraftfull permanent motor med kontinuerlig drift ger tyst, skrammelfri mixning
  • Topplattan justeras längs två stolpar i rostfritt stål; avtagbar för enkel åtkomst till prover
  • Robust korrosionsbeständig bas i rostfritt stål
  • Sugkoppsfötter dämpar rörelser och förhindrar glidning
  • Bana: 3,6 mm
  • Hastighetsområde: 1200–2400 rpm
  • Automatisk timer (0 till 60 sek. för enkla upprepningsprocedurer)
  • 5 års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bana 3.6 mm
Hastighetsintervall 1200 till 2500 rpm
Spänning 230 V
Amperage 0,4 A
Produkttyp Multi-Tube Vortexer
Höjd (engelska) 16 tum
Höjd (metrisk) 40.6 cm
Längd (engelska) 9,5 tum
Längd (metrisk) 24.1 cm
Bredd (engelska) 15 tum
Bredd (metrisk) 38.1 cm
Fraktvikt (engelska) 42 lb.
Fraktvikt (metrisk) 19 kg
Inkluderar Skumställ för 50 platser, ett set med brickdynor, 92 tum avtagbar sladd och stickpropp
Antal positioner 50