Läs mer
IKA™ Analytisk batchkvarn
Handla allt IKA Produkter
Modell:
A 10 Basic
A 11 Basic
Kapacitet (metrisk):
50 ml
80 ml
Hårdhet:
5 Mohs
6 Mohs
Mått (L x B x H):
85 x 85 x 240 mm
145 x 130 x 250 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Slipar hårda, spröda, mjuka och fibrösa material. IKA™ Analytical Batch Mill tillåter att prover försprödas direkt i malningskammaren, sega, oljiga och vattenhaltiga prover kan också malas. Tillgängliga modeller inkluderar den nydesignade A 10 Basic och A 11 Basic.
Batchkvarn för två olika malningsprocedurer. Slagslipning av hårda, spröda eller icke-elastiska slipmaterial med högkvalitativ rostfri stålvisp. Vispar (medföljer) kan användas för en Mohs hårdhet upp till sex. Skärslipning för pulverisering av mjuka, fibrösa material med ett skärblad (måste beställas separat).
- Fuktiga och klibbiga material kan pulveriseras genom att tillsätta vatten
- Malkammare (ingår med kvarn) gjord av ETFE (PTFE, glasfiberförstärkt) med inlopp av rostfritt stål (A1S1 3/6L), med en användbar volym på 80mL
- Kan användas för försprödning av slipmaterial med flytande kväve i malningskammaren
- 250mL slipkammare finns tillgänglig
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Analytisk batchkvarn |
| Kapacitet (metrisk) | 80 ml |
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN 60529 IP 43 |
| Mått (L x B x H) | 85 x 85 x 240 mm |
| Elektriska krav | 220/230/100/115 V, 50/60 Hz, 160 W |
| Hårdhet | 6 Mohs |
| Höjd (metrisk) | 240 mm |
| Hertz | 50/60 Hz |
| Material | Rostfritt stål |
| Modell | A 11 Basic |
| Visa mer |