Läs mer
Abeba™ Anatom 32120 skor
Produktkod. p-7147520
Storlek:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Förpackningsstorlek:
1 par
Produktkod. 15435764
Brand: Abeba™ 32120/36
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Resperationsabsorberande specialfoder med silverjoner. Tåhätta av stål.
  • CE EN ISO 20345:2011 SB A, E SRC
  • Mikrofiber
  • Vitt
  • Tåhätta av stål
  • Stötdämpande PU-mellansula
  • Halkskydd PU yttersula
  • Utbytbar acc Wave innersula (artikelnr 3582)
  • Sanitetsbehandlad
  • ESD-avledande enligt DIN EN 61340
  • Hälrem ej vikbar, justerbar
  • Andningsbart foder med silverjoner
  • Vristområdet justerbart, med elastiskt band
  • kardborrknäppning
  • lämplig för häl- och fotlyft
  • Lämplig för hygieniskt krävande områden
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE EN ISO 20345:2011 SB A, E SRC
Färg Vitt
Material Mikrofiber
Storlek 36
Enda funktioner Halksäker
Sulmaterial Polyuretan
Stil 32120
Tåmaterial Stål