missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Angiotensin II, MP Biomedicals™
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
5mg
Beskrivning
- Angiotensin II plays an important role in the regulation of blood pressure.
- It stimulates the release of aldosterone from the adrenal gland.
- Angiotensin II is a peptide hormone which plays an important role in the regulation of blood pressure.
- It stimulates the release of aldosterone from the adrenal gland.It has strong vasoconstrictive effects.
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 68521-88-0 |
| Färg | Off-white |
| Innehåll och lagring | -20°C |
| Formatera | Powder |
| Molekylvikt (g/mol) | 1046 |
| Kvantitet | 5 mg |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering