missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Angiotensin II, MP Biomedicals™

Produktkod. 11420912 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
5mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11420912

Brand: MP Biomedicals 0219505110

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Angiotensin II Human From Synthetic, Powder

  • Angiotensin II plays an important role in the regulation of blood pressure.
  • It stimulates the release of aldosterone from the adrenal gland.
  • Angiotensin II is a peptide hormone which plays an important role in the regulation of blood pressure.
  • It stimulates the release of aldosterone from the adrenal gland.It has strong vasoconstrictive effects.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

CAS 68521-88-0
Färg Off-white
Innehåll och lagring -20°C
Formatera Powder
Molekylvikt (g/mol) 1046
Kvantitet 10 mg
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.