Läs mer
Sampling Systems™ Kantig bägare
Produktkod. 17902042 Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
250 ml
500 ml
1 l
2 l
Material:
Polypropen
Rostfritt stål
Produktkod. 17902042
Brand: Sampling Systems™ 5065B502
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa vinklade bägare gör att koppen kan ställas in på specifika platser när du använder TeleScoop.
  • Teleskopiska provtagare används ofta för att ta ytprover från floder, tankar och sjöar
  • Ett brett urval av tillbehör finns tillgängligt för att göra TeleScoop idealisk för de flesta applikationer
  • Tillbehör är utbytbara och klickar helt enkelt på plats
Specifikationer
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Svabbar mall