Läs mer
Anilinhydroklorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7020911
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
Produktkod. 11459943
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13024.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 142-04-1 | C6H8ClN | 129.59 g/mol
Anilinhydroklorid användes vid framställningen av polyanilinbelagda poly(styren-samstyrensulfonat) nanopartiklar. Den användes för att studera induktionen av Nei-liknande DNA-glykosylaser (NEIL1/2)-medierad basexcisionsreparation (BER) i råttmjälte och 8-oxoguaninglykosylas 1-medierad BER på grund av anilinexponering. Det används i tryckfärger, kläder för märkningsbläck, färger och färgborttagningsmedel. Den används också som spispolerare och skoputsare, samt vid syntes av färgämnen, kritor och antioxidanter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Anilinhydroklorid användes vid framställningen av polyanilinbelagda poly(styren-samstyrensulfonat) nanopartiklar. Den användes för att studera induktionen av Nei-liknande DNA-glykosylaser (NEIL1/2)-medierad basexcisionsreparation (BER) i råttmjälte och 8-oxoguaninglykosylas 1-medierad BER på grund av anilinexponering. Det används i tryckfärger, kläder för märkningsbläck, färger och färgborttagningsmedel. Den används också som spispolerare och skoputsare, samt vid syntes av färgämnen, kritor och antioxidanter.
Löslighet
Lösligt i vatten (1070 g/L).
Anmärkningar
Den är ljuskänslig och hygroskopisk. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 142-04-1
Molekylformel C6H8ClN
Molekylvikt (g/mol) 129.59
MDL-nummer MFCD00012958
InChI-nyckel MMCPOSDMTGQNKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym aniline hydrochloride, aniline chloride, benzenamine, hydrochloride, anilinium chloride, aniline.hcl, phenylamine hydrochloride, chlorid anilinu, phenylammonium chloride, sul anilinova, chlorhydrate d'aniline
PubChem CID 8870
LEDER [H+].[Cl-].NC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aniline hydrochloride
Smältpunkt 196°C to 200°C
Densitet 1.221
Kokpunkt 245°C
Flampunkt 193°C (379°F)
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1548
Beilstein 3593823
Känslighet Hygroscopic; Light sensitive
Merck Index 14,659
Löslighetsinformation Soluble in water (1070g/L).
IUPAC-namn anilin; hydroklorid
Formel vikt 129.59
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Aniline hydrochloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Aniline hydrochloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.