Läs mer
Anilin Point Standard, ASTM D 611 (Nominellt värde: 62,30° C ), Paragon Scientific™
Produktkod. 16070030
Kvantitet:
250 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. 16070030
Brand: Paragon Scientific CRMAPKR
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Bränsletestningscertifierat referensmaterial för kalibrering och verifiering av laboratorieinstrument som används vid testning av petroleum och derivatprodukter för anilinpunkt ASTM D611
  • Certifierat referensmaterial för anilinpunkt
  • Tillverkad i enlighet med ASTM / EN eller IP-testmetoder
  • Certifierad via Round Robin
  • Levereras med MSDS.
  • Säkerhetsförpackning som är manipulerad.
  • 12 månaders hållbarhet.
  • Tillverkad i Storbritannien
Specifikationer
UN-nummer UN 1223
Kvantitet 250 mL
Angivna nominella värden. Certifierade värden kommer att variera från batch till batch.