Läs mer
Applied Biosystems™ Anodbuffertbehållare Dx
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
Innehåller
Varje förpackning innehåller 4 buffertbehållare
Anode Buffer Container Dx är designad för användning med Applied Biosystems Dx genetiska analysatorer.
Anodbuffertbehållaren Dx innehåller 1X löpbuffert för att stödja alla elektroforesapplikationer Applied Biosystems Dx genetiska analysatorer. Den är tillverkad i en engångsbehållare som är färdig att använda med en RFID-etikett (radiofrekvensidentifiering) på etiketten. Ovansidan av anodbuffertbehållaren Dx är värmeförseglad med en plastfilm, som bör tas bort innan den direkt installeras på instrumentet. Varje förpackning innehåller fyra individuella behållare.
Denna produkt är avsedd för in vitro diagnostisk användning på Applied Biosystems Dx genetiska analysatorer och är inte validerade för användning med andra system eller applikationer. Applied Biosystems Dx genetiska analysatorer ska användas av utbildade operatörer vid analys av mänskligt DNA för detektion av fluorescensmärkta DNA-nukleotider genom kapillärelektrofores. Se tillämpligt Applied Biosystems Användarhandbok för Dx genetisk analysator för ytterligare detaljer.
Beställningsinfo
4 pack
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Varje förpackning innehåller 4 buffertbehållare. Förvara vid 2-8 °C. |
| För användning med (utrustning) | 3500xL Dx genetisk analysator, 3500 Dx genetisk analysator |
| För användning med (applikation) | Sekvensering |
| Produkttyp | Anodbuffertbehållare |
| Kvantitet | 4 Ea. |
| Frakt skick | Våt is |
Endast för in vitro-diagnostik