Läs mer
Ansell AccuTech™ 91-225 Sterila latex renrumshandskar
BIOPHARMA
Produktkod. 12300170 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Förpackningsstorlek:
200 par
Produktkod. 12300170
Brand: Ansell 91225065
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tjock, ren och steril latex med en handspecifik design för komfort och fingerfärdighet. Rekommenderas för klass 100/ISO 5 renrumsmiljöer.
  • Sterila engångshandskars handspecifika ergonomiska design kombinerar komfort och fingerfärdighet.
  • Kompatibel med klass 100 (ISO 5)/Grade A renrumsmiljöer.
  • Tjockleksnivåer säkerställer en blandning av skydd och taktil känslighet.
  • Förbättrad med PEARL™ Allergen Reduction Technology som minimerar proteinhalten under tillverkningsprocessen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad 21 CFR 820 Quality System Regulations, AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 556, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Kemoterapeutisk klassad Nej
Klorerad Ja
Renrumsklass Klass 100 (ISO 5)
Accelerator gratis Nej
AQL 1
Beläggningsmaterial Latex
Färg Naturlig
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Delvis strukturerad
Fingertjocklek (engelska) 9,1 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.23 mm
Hand Specifik
Användning av laboratorium/renrum Cleanroom Use
Latexfri Nej
Material Latex
Palmtjocklek (engelska) 9,1 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.23 mm
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Cleanroom Gloves
Storlek 6.5
Sterilitet Sterila
Tjocklek (engelska) 9,1 mil
Tjocklek (metrisk) 0.23 mm
Handske manschettstil Rak
Greppdesign Jämna
Tillverkning/QMS revisionsstandarder ISO 9001:2015
Modell 91-225
Serie AccuTech™ 91-225
Draghållfasthet 24 MPa
Längd (engelska) 11,8 tum
Längd (metrisk) 30 cm