Läs mer
Ansell AccuTech™ 91-225 Sterila latex renrumshandskar
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Förpackningsstorlek:
200 par
Beskrivning
- Sterila engångshandskars handspecifika ergonomiska design kombinerar komfort och fingerfärdighet.
- Kompatibel med klass 100 (ISO 5)/Grade A renrumsmiljöer.
- Tjockleksnivåer säkerställer en blandning av skydd och taktil känslighet.
- Förbättrad med PEARL™ Allergen Reduction Technology som minimerar proteinhalten under tillverkningsprocessen.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | 21 CFR 820 Quality System Regulations, AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 556, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 |
| Kemoterapeutisk klassad | Nej |
| Klorerad | Ja |
| Renrumsklass | Klass 100 (ISO 5) |
| Accelerator gratis | Nej |
| AQL | 1 |
| Beläggningsmaterial | Latex |
| Färg | Naturlig |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Visa mer |