Läs mer
Ansell TouchNTuff™ DermaShield™ 73-701 Renrumshandskar i neopren
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Förpackningsstorlek:
200 par
Beschreibung
- Sterila engångshandskar har en unik neoprenformulering för större hållbarhet och punkteringsmotstånd.
- Erbjuder höga nivåer av kemisk stänkbeständighet som skyddar mot olika faror.
- Pärlmanschett designad med SUREFIT™ teknik förhindrar manschetter från att rulla ner.
- Latexfri och kemisk acceleratorfri eliminerar typ I och typ IV allergirisker.
- Rekommenderas för överföring av vätskor och fasta ämnen, provtagning, blandning, blandning och aseptisk fyllning/märkning.
Spezifikation
Spezifikation
| Certifikat och efterlevnad | 21 CFR 820 Quality System Regulations, ASTM D3577, ASTM D7160, ASTM D6978-05, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485, ISO 14001 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 556-1:2001, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 |
| Kemoterapeutisk klassad | Ja |
| Klorerad | Ja |
| Renrumsklass | Klass 100 (ISO 5) |
| Accelerator gratis | Ja |
| AQL | 0.65 |
| Färg | Klart |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Exteriör finish | Ingen textur |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur