Läs mer
Ansell ActivArmr™ 80-813 Skumbelagda flamsäkra handskar
Produktkod. 12822253 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
6
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
Produktkod. 12822253
Brand: Ansell 80813080
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Flambeständiga handskar ger ljusbågsfara/riskkategori 2 skydd mot elektriska ljusbågsrisker. Aramidfiberskal möjliggör säker hantering av vassa föremål.
  • Aramidfiberskal är i sig flambeständigt och möjliggör säker hantering av vassa föremål
  • Neoprenskumbeläggning förbättrar greppet i torra, våta eller oljiga förhållanden
  • Bågvärde på 12 cal/cm 2 möter NFPA 70E Riskkategori 2
  • Ergonomisk design är bekväm och flexibel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Arc Flash Level 2
Certifikat och efterlevnad NFPA 70E Hazard Risk Category 2
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 407: 412110
Konstruktion Knit
Beläggningsmaterial Neoprene
Färg Green, Black
Betyg för skärmotstånd ANSI A4
Hand Specific
Material Aramid Fiber
Produkttyp Arc Flash Gloves
Storlek 8
EN388 Standard 2X42C
För användning med (applikation) Automotive Assembly, Equipment/Machinery Operation, Mining, and Utility Work
Handske manschettstil Knit
Punkteringsbetyg ANSI/ISEA 105-16 Level 2
Serie ActivArmr™ 80-813
Tummen stil Wing
Garnmätare 13
Längd (engelska) 8.86 to 10.24 in.