Läs mer
Antracen-9-karboxylsyra, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11457956
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
Produktkod. 11457956
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14049.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 723-62-6 | C15H10O2 | 222.24 g/mol
Antracen-9-karboxylsyra är en Cl-transporthämmare med en måttlig till stark hämmande effekt på PKA-aktiverad hjärt-IcI.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Antracen-9-karboxylsyra är en Cl-transporthämmare med en måttlig till stark hämmande
effekt på PKA-aktiverad hjärt IcI.
Löslighet
Löslig till 10 mm i etanol och till 100 mm i DMSO. Löslig i bensen, kloroform och hydronaftalener. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Förvara på sval, torr plats i tättslutna behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 723-62-6
Molekylformel C15H10O2
Molekylvikt (g/mol) 222.24
MDL-nummer MFCD00001257
InChI-nyckel XGWFJBFNAQHLEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-anthracenecarboxylic acid, 9-anthroic acid, anca, 9-carboxyanthracene, 9-ac, anthracene-10-carboxylic acid, 9-anthracene carboxylic acid, a9c, spectrum_001457, tocris-0963
PubChem CID 2201
ChEBI CHEBI:34507
IUPAC-namn antracen-9-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=C2C=CC=CC2=CC2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Anthracene-9-carboxylic acid
Smältpunkt ∼218°C (decomposition)
Kvantitet 50 g
Beilstein 1875336
Löslighetsinformation Soluble to 10 mm in ethanol and to 100 mm in DMSO. Soluble in benzene,chloroform,and hydronaphthalenes. Insoluble in water.
Formel vikt 222.24
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.