Läs mer
Anti-stötgranulat, extra rent, smält aluminiumoxid, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. p-7072844 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
250 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
500g
Produktkod. 10395450
Brand: Fisher Chemical A/7770/50
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillsatt till vätska för att få dem att koka lugnare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Anti-stötande granulat
Material Smält aluminiumoxid
Kvantitet 250 g