Läs mer
anti-Mouse IgG, peroxidase-linked species-specific whole antibody (from sheep) Secondary Antibody, Cytiva
Highly species-specific anti-Mouse IgG. Cytiva Lifescience™ anti-Mouse IgG, peroxidase-linked species-specific whole antibody (from sheep) Secondary Antibody is designed for applications such as protein blotting, ELISA and immunocytochemistry.
1119.61 SEK - 5195.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | IgG, Whole Molecule |
|---|---|
| Klassificering | Monoclonal |
| Konjugera | HRP |
| Värd art | Sheep |
| Isotyp | IgG |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
10360365
|
Life Science products Cytiva
NA931-100UL |
0.1 mL |
1119.61 SEK
100µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
10196124
|
Life Science products Cytiva
NA931-1ML |
1 mL |
5195.00 SEK
1ml |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
Host Species: Sheep
Isotype: IgG
Species Reactivity: Ms
Specifikationer
| IgG, Whole Molecule | |
| HRP | |
| IgG | |
| Affinity Purified |
| Monoclonal | |
| Sheep | |
| Secondary |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
Signalord
Riskkategorier
Faroangivelser
Skyddsangivelse
Kompletterande information
- Mouse Ig, HRP-linked Whole Ab, Sheep
Signalord
- Varning
Riskkategorier
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
- MIXTURE LIST-Innehåller:
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering