Läs mer
BICASA Antivibrationsplatta för vågar
Handla allt BICASA Produkter
:
Mått (L x B): 400 x 600 mm
Beskrivning
- Speciellt designat och tillverkat för användning med vågar och analysinstrument
- Lämplig för placering på valfri bänkskiva
- Marmor vibrationssäker (Carrara White) 600 x 400 x 40 mm tjock
- Puffercylindrar antivibrationsdim.40
- Antivibrationsplatta för marmorplåt i polyuretanpulverlackerad stålplåt
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Antivibrationsplatta |
| Färg | ljusgrå |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Mått (L x B) | 400 x 600 mm |
| För användning med (applikation) | Hålla saldon |
| För användning med (utrustning) | Vågar och analysinstrument |
| Inkluderar | Ram, Marmorplatta |
| Tjocklek (engelska) | 1,6 tum. |
| Bredd (engelska) | 23,6 tum |
| Bredd (metrisk) | 600 mm |
| Visa mer |