Läs mer
Contec™ Anticon 100™ StandardWeight Torkar
Handla allt Contec Produkter
Beskrivning
De rena kanterna skapar en mycket mjuk duk, där hela tyget kan användas utan risk för repor. Servetterna är renrumstvättade och förpackade i ett klass 4 renrum och uppvisar mycket låga partikel- och fiberantal för en knivskuren tork som hjälper till att minimera kontaminering. Använder patenterad textilteknik Anticon 100 Standard Weight torkdukar uppnår hög kapacitet med en snabb sorptionshastighet. Idealisk för spillkontroll samt applicering av desinfektionsmedel och rengöringslösningar.
Drag& Fördelar
- Rekommenderas för ISO Klass 5-8 miljöer
- Tillverkad av 100 % kontinuerlig filamentpolyester i en no-run interlock stickad konstruktion
- Patenterad textilteknologi skapar en polyesterduk med hög absorptionsförmåga
- Tvättad och förpackad i ett klass 4 renrum, med knivskuren egg
- Lägsta fibrer och partiklar som finns tillgängliga för en skuren kanttorkning minskar risken för kontaminering
- Hög sorptionskapacitet minskar antalet våtservetter som krävs, vilket gör den till ett utmärkt val för att torka och absorbera spill i kritiska renrumsmiljöer
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Renrumsduk |
| Längd (engelska) | 9 tum |
| Längd (metrisk) | 23 cm |
| Bredd (engelska) | 9 tum |
| Bredd (metrisk) | 23 cm |
| Material | Polyester |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Beskrivning | Platt staplad |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Mått (L x B) | 23 x 23 cm (9 x 9 tum) |
| Visa mer |