Läs mer
Contec™ Anticon 100™ StandardWeight Torkar
BIOPHARMA
Produktkod. 16675504 Handla allt Contec Produkter
Mått (L x B):
23 x 23 cm (9 x 9 tum)
30 x 30 cm (12 x 12 tum)
Förpackningsstorlek:
Paket med 400
Produktkod. 16675504
Brand: Contec™ 495352805
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Anticon 100™ StandardWeight våtservetter är gjorda av 100 % kontinuerlig filamentpolyester med en dubbelstickad no-run interlock-konstruktion.
De rena kanterna skapar en mycket mjuk duk, där hela tyget kan användas utan risk för repor. Servetterna är renrumstvättade och förpackade i ett klass 4 renrum och uppvisar mycket låga partikel- och fiberantal för en knivskuren tork som hjälper till att minimera kontaminering. Använder patenterad textilteknik Anticon 100 Standard Weight torkdukar uppnår hög kapacitet med en snabb sorptionshastighet. Idealisk för spillkontroll samt applicering av desinfektionsmedel och rengöringslösningar.
Drag& Fördelar
  • Rekommenderas för ISO Klass 5-8 miljöer
  • Tillverkad av 100 % kontinuerlig filamentpolyester i en no-run interlock stickad konstruktion
  • Patenterad textilteknologi skapar en polyesterduk med hög absorptionsförmåga
  • Tvättad och förpackad i ett klass 4 renrum, med knivskuren egg
  • Lägsta fibrer och partiklar som finns tillgängliga för en skuren kanttorkning minskar risken för kontaminering
  • Hög sorptionskapacitet minskar antalet våtservetter som krävs, vilket gör den till ett utmärkt val för att torka och absorbera spill i kritiska renrumsmiljöer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Renrumsduk
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30 cm
Bredd (engelska) 30,08 cm
Bredd (metrisk) 30 cm
Material Polyester
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Beskrivning Platt staplad
Disponibel Engångsbruk
Mått (L x B) 30 x 30 cm (12 x 12 tum)
Lager 1-ply