Learn More
Antimony powder, -200 mesh, 99.5% (metals basis)
Artikelnummer. 11361138
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
10 g
100 g
500 g
2 kg
missing translation for 'unitSize'
100g
10g
2kg
500g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11361138
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 010099.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 7440-36-0 | Sb | 121.76 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-36-0
Molekylformel Sb
Molekylvikt (g/mol) 121.76
MDL-nummer MFCD00011211 MFCD00134030
InChI-nyckel WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Synonym powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes german
PubChem CID 5354495
ChEBI CHEBI:30304
LEDER [Sb]
Spécification
Kemiskt namn eller material Antimony powder
Färg Grå
Kvantitet 10 g
Maskstorlek −200 Mesh
Odör Odorless
Form Pulver
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN2871
IUPAC-namn antimon
Procent renhet 99.5%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Antimony powder
Mention d'avertissement
  • Fara
Catégorie de danger
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Mention de danger
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Conseils de prudence
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis