Läs mer
Antimony(V) oxide, Puratronic™, 99.998% (metals basis)
Produktkod. 11350839
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11350839
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010643.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1314-60-9 | O5Sb2 | 323.515 g/mol
Det används som flamskyddsmedel i akrylnitril-butadien-styren (ABS) polymer, plast, gummi, papper och textilier. Det finner användning som ett flockningsmedel vid framställning av titandioxid. Det finner också användning i jonbytarharts. Den används också som katalysator i vissa polymerisations- och oxidationsreaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1314-60-9
Molekylformel O5Sb2
Molekylvikt (g/mol) 323.515
MDL-nummer MFCD00011216
InChI-nyckel LJCFOYOSGPHIOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym antimony pentoxide, diantimony pentoxide, antimonic oxide, antimony v oxide, diantimony pentaoxide, stibic anhydride, antimony pentaoxide, apox s, antimony oxide sb2o5, nyacol ago 40
PubChem CID 14813
IUPAC-namn (dioxo-$l^{5}-stibanyl)oxi-dioxo-$l^{5}-stibane
LEDER O=[Sb](=O)O[Sb](=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Antimony(V) oxide
Smältpunkt 380°C (decomposition)
Färg Gult
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 99.99% (Metal basis)
Löslighetsinformation Slightly soluble in water. Slowly dissolves in warm HCl and warm KOH. Insoluble in HNO3
Formel vikt 323.5
Odör Odorless
Utseende Yellowish powder
Densitet 3.78
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.