Läs mer
Cole-Parmer™ Kanotformade vägskålar med hällpip, polystyren
Produktkod. p-8003462 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Kapacitet (metrisk):
20 ml
140 ml
270 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Produktkod. 11745239
Brand: Cole-Parmer™ 0101806
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Häll upp vägt material utan att böja skålen. Kanotformade vågskålar av polystyren med hällpipar gör det enkelt att hälla och dispensera vätskor eller fasta ämnen.
  • Kanotformade vågskålar är 20-30 % tjockare material för styrka, stabilitet, hanteringsvänlighet och säkerhet
  • Platt botten och tål 200 °F
  • Engångs, slät och enhetlig
  • Provhållare för allmänna ändamål
  • Finns i tre bekväma storlekar för alla provhanteringsapplikationer
  • Antistatisk
  • Biologiskt inert
Specifikationer
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 270 ml
Disponibel Engångsbruk
Material Polystyren
Form Båt
Typ Vägningsfat
För användning med (applikation) För dispensering av vätskor eller fasta ämnen; 20-30% tjockare material för styrka, stabilitet, hanteringsvänlighet och säkerhet
Storlek Betydande
Längd (engelska) 7,75 tum.
Längd (metrisk) 19.7 cm
Bredd (engelska) 4,75 tum.
Bredd (metrisk) 12.1 cm
Höjd (metrisk) 2.5 cm
Höjd (engelska) 1 tum
Djup (metriskt) 2.5 cm