Läs mer
Invitrogen™ Anza™ 5-pack startpaket
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Innehåller
Anza™ 11 EcoRI, Anza™ 5 BamHI, Anza™ 1 inte jag, Anza™ 16 HindIII, Anza™ 12 XbaI, Anza™ T4 DNA Ligase Master Mix, Anza™ Alkaliskt fosfatas, Anza™ 10X buffert, Anza™ 10X röd buffert,
Förenkla traditionell restriktionsenzymkloning med Invitrogen™ Anza™ Restriction Enzyme Cloning System.
De Invitrogen Anza Restriction Enzyme Cloning System använder ett enda buffertsystem för fullständig matsmältning och inkorporerar Anza kloning av enzymer till ett tydligt och enkelt system.
- En buffert för alla restriktionsenzymer
- Ett uppslutningsprotokoll för alla DNA-substrat
- Fullständig matsmältning på 15 min
- Innehåller 5 vanliga restriktionsenzymer
- Komplett med Anza T4 DNA Ligase Master Mix och Anza Alkaliskt fosfatas
Certifikat
CoA
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | •20μ L var och en av Anza 11 EcoRI, Anza 5 BamHI, Anza 1 inte jag, Anza 16 HindIII, Anza 12 XbaI • 100μ L Anza T4 DNA Ligase Master Mix • 20μ L Anza Alkaliskt fosfatas • 500μ L Anza Buffert (10X) • 500μ L Anza Röd buffert (10X) Förvara vid -5 till -30 °C. |
| Frakt skick | Godkänd för transport på våt eller torr is |
| Metyleringskänslighet | Metyleringskänslighet varierar beroende på enzym |
| Enzym | HindIII, NotI, Alkaliskt fosfatas, Xbal, T4 DNA-ligas, BamHI, EcoRI |
| Kompatibel buffert | Anza™ 10X röd buffert, Anza™ 10X buffert |
| Typ IIS RE | Nej |
| Kvantitet | 1 kit |
| Produkttyp | Startsats |
| Forskningskategori | Traditionell kloning |
| Produktlinje | Anza |