Läs mer
VEE GEE API ASTM Hydrometer med termometer
ASTM-nummer:
52 timmar
53H
54H
55H
56H
57H
API-intervall:
19 till 31°
29 till 41°
39 till 51°
49 till 61°
59 till 71°
9 till 21°
Beskrivning
- Underavdelningar: 0,1°
- Cirka Längd: 380 mm
- Termometerintervall: 0 till 150 °F
- Termometeruppdelning: 2 °F
- Termometer fylld med SafetyBLUE vätska
- Kalibrerad för användning vid 15,5 °C/60 °F
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Areometer |
| ASTM-nummer | 57H |
| Ökar | 0,1° |
| Längd (metrisk) | 38 cm |
| Temperaturområde (engelska) | 0 °F till 150 °F |
| Temperaturområde (metriskt) | -17,78 till +65,6 °C |
| Standardiseringstemperatur | 15,5 °C (60 °F) |
| API-intervall | 59 till 71° |