Läs mer
Fisherbrand™ Apiezon Fett
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kvantitet:
50 g
100 g
Produkttyp:
AP101 Fett
L Fett
M-fett
Förpackningsstorlek:
100g
50g
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | AP101 Fett |
| För användning med (applikation) | För allmänt bruk i lamellpumpar |
| Tryck | 20 °C<10-5 torr |
| Kvantitet | 50 g |
| Temperatur (metrisk) | -40 °C till +180 °C |