Läs mer
Extract All DNA-extrahera alla reagenssats
Produktkod. p-4933434 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
5 mL
20 mL
200 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11571296
Brand: Extract All 4403319
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Tillhandahåller PCR-färdigt DNA från en mängd olika provtyper, allt från blod till munstycken till växtvävnader, på 5 minuter
Blanda helt enkelt ditt prov med den medföljande DNA-lyslösningen. Inkubera i 3 minuter och tillsätt den DNA-stabiliserande lösningen, som också medföljer.
Efter extraktion kan robust PCR-amplifiering slutföras med hjälp av TaqMan™ GTXpress™ Master Mix eller TaqMan™ OpenArray™ Genotyping Master Mix (endast förförstärkt prov), beroende på din applikation. PCR kan utföras med antingen snabb eller standardläge termisk cykling. DNA Extract All Reagents Kit ingår i TaqMan Sample-to-SNP Kit, så arbetsflödesdetaljer kan hittas i TaqMan™ Sample-to-SNP användarhandbok.
Termiska cyklingsförhållanden bör följas enligt den mastermix som används. TaqMan™ GTXpress™ Master Mix krävs för PCR-amplifiering av prov som framställts med DNA-extrahera alla reagenser. Om provet har genomgått förförstärkning, OpenArray™ Genotyping Master Mix kan också användas.
Rekommenderad förvaring
Store at 2° to 8°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid 2 –8 °C.
Produktlinje Extrahera alla
Kvantitet 5 mL
Reagenstyp Celllysbuffert
Testtid 5 min
Form Vätska
compliance-icons
Produktbeteckning
  • DNA Extract All Reagents Kit
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Sodium hydroxide